Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH, corps en titane
Pour une utilisation dans les applications environnementales, industrielles, de placage et d’eaux usées. L’électrode de pH à corps en titane de Hanna Instruments™ utilise un verre à usage général, une ampoule sphérique, un corps en titane et une jonction en tissu avec de l’électrolyte en gel.
Marque: Hanna Instruments™ HI1296D
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Description
- Gel rempli, jonction de référence unique
- La partie sensible de cette électrode est fabriquée avec du verre à usage général
- Jonction de type tissu extensible, conception de capteur de température intégré et amplificateur dans une sonde unique
- Idéal pour mesurer le pH dans les eaux usées municipales et industrielles et pour diverses applications sur le terrain
- Conçu pour une utilisation avec le pH-mètre portatif HI991001
Spécification
DIN | |
0 à 13 | |
Simple, Ag/AgCl | |
Longueur de corps : 105 mm, longueur hors tout :145,5 mm | |
0,5 po |
Tissu | |
Environnement, industriel, placage, eaux usées | |
Longueur du corps :4,1 po., longueur totale :5,7 po | |
1 m | |
14 mm |