Learn More
Carbure de titane, Alfa Aesar™
Marque: Alfa Aesar 044922.06
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 12070-08-5 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
12070-08-5 | |
CTi | |
MFCD00011268 |
Spécification
Titanium carbide | |
CTi | |
Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water. | |
Poudre APS 30 à 50 nm, S.A. 35 à 45 m2/g | |
4820°C | |
5g |
12070-08-5 | |
MFCD00011268 | |
59.91 | |
4.93 | |
∽3140°C |