Learn More
Carbure de titane, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408007
31.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12070-08-5
CTi
59.88
MFCD00011268
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
methanidylidynetitaniumylium
[C-]#[Ti+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12070-08-5
CTi
59.88
MFCD00011268
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
methanidylidynetitaniumylium
[C-]#[Ti+]
Titanium carbide is used in the manufacture of wear-resistant tools, cutting tools, As a coating for abrasive steel bearings, In the form of nano titanium carbide ceramic in optics applications, Enhance the conductivity of materials and as a nucleating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 4820°C
Nom chimique ou matériau Titanium carbide
Point de fusion ∽3140°C
Forme physique Poudre APS 30 à 50 nm, S.A. 35 à 45 m2/g
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
Poids de la formule 59.91
Densité 4.93