Learn More
Alfa Aesar™ Isobutoxide de titane(IV)
Marque: Alfa Aesar™ 089455.A1
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 681-98-1 Poids : 1.00000kg
Quantité. | 1kg |
---|
Identifiants chimiques
7425-80-1 | |
340.33 | |
QUVMSYUGOKEMPX-UHFFFAOYSA-N | |
69626 | |
[Ti+4].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-] |
C16H36O4Ti | |
MFCD00015045 | |
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester | |
titanium(4+) tetrakis(2-methylpropan-1-olate) |
Spécification
Titanium (IV) isobutoxide | |
C16H36O4Ti | |
MFCD00015045 | |
Reacts with water. | |
[Ti+4].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-] | |
340.33 | |
340.34 | |
1.02 g/mL | |
Moisture sensitive | |
Jaune | |
77°C (171°F) |
7425-80-1 | |
Ti[(CH3)2CHCH2O]4 | |
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester | |
QUVMSYUGOKEMPX-UHFFFAOYSA-N | |
titanium(4+) tetrakis(2-methylpropan-1-olate) | |
69626 | |
Dissoudre | |
1.495 | |
296°C | |
1kg |