Learn More
Isobutoxide de titane(IV), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080509
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7425-80-1
MFCD00015045
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
69626
Silicate de tétrakis(2-méthylpropyle)
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7425-80-1
MFCD00015045
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
69626
Silicate de tétrakis(2-méthylpropyle)
Titanium(IV) isobutoxide general application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 296°C
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) isobutoxide
Couleur Jaune
Forme physique Dissoudre
Quantité 50 g
Formule moléculaire C16H36O4Si
Formule linéaire Ti[(CH3)2CHCH2O]4
Point d’éclair 77°C (171°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 320.545
Poids de la formule 340.34
Indice de réfraction 1.495
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.02 g/mL