Learn More
Siliciure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392178
362.68 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12039-83-7
Si2Ti
104.037
MFCD00151541
DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N
titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
6336889
bis($l^{2}-silanylidène)titanium
[Si]=[Ti]=[Si]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12039-83-7
Si2Ti
104.037
MFCD00151541
DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N
titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
6336889
bis($l^{2}-silanylidène)titanium
[Si]=[Ti]=[Si]
Titanium silicide is used in the semiconductor industry. It is also used in the fabrication of transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Titanium silicide
Point de fusion 1760°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire TiSi2
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 104.07
Pourcentage de pureté 99.5%