Learn More
TLE3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TLE3 |
---|---|
Concentration | 0.28 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801645
|
Proteintech
22094-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891635
|
Proteintech
22094-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The TLE genes are differentially expressed and encode nuclear proteins, consistent with the presence of sequence motifs associated with nuclear functions. These genes are the human homologues of Drosophila groucho, a member of the Notch signaling pathway which controls a number of different cell-fate choices in invertebrates and vertebrates.Spécification
TLE3 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q04726, Q08122, Q9JIT3 | |
21887, 7090, 84424 | |
TLE3 Fusion Protein Ag17300 | |
Primary | |
-20°C | |
TLE3 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ESG, ESG3, GRG3, HsT18976, KIAA1547, TLE3 | |
TLE3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |