missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNFRSF17 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TNFRSF17 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805795
|
Proteintech
27724-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895785
|
Proteintech
27724-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor is preferentially expressed in mature B lymphocytes, and may be important for B cell development and autoimmune response. This receptor has been shown to specifically bind to the tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b (TNFSF13B/TALL-1/BAFF), and to lead to NF-kappaB and MAPK8/JNK activation. This receptor also binds to various TRAF family members, and thus may transduce signals for cell survival and proliferation.Spécification
TNFRSF17 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q02223 | |
608 | |
TNFRSF17 Fusion Protein Ag27049 | |
Primary | |
-20°C | |
TNFRSF17 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B cell maturation protein, BCM, BCMA, CD269, TNFRSF17 | |
TNFRSF17 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |