Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total. Les produits certifiés COT sont fabriqués, conditionnés et testés selon des normes rigoureuses.
141.00€ - 2285.00€
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15103488
|
Thermo Scientific™
CT18-TOC |
Tube en verre à vis (fond rond) silanisé 16 x 125, certifié TOC <20 ppb | 18 ml | 255 |
814.00€
255 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15193478
|
Thermo Scientific™
CT18-TOC/LL |
Tube en verre à vis (fond rond) silanisé avec bouchon 16 x 125, certifié TOC <10 ppb | 18 mL | 255 |
1166.00€
255 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15113488
|
Thermo Scientific™
SCT-18100/TOC |
Tube à fond plat en verre transparent avec bouchon 18 x 100, COT certifié <20 ppb | 17 ml | 200 |
772.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15153488
|
Thermo Scientific™
3115-OTWS-2 |
Tube en polysulfone, COT nettoyé | 30 ml | 100 |
2285.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15163488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC |
Flacon en verre transparent avec bouchon, housses de protection, certifié teneur en COT <20 ppb avec COA | 40 mL | 72 |
394.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16390244
|
Thermo Scientific™
40A-TOC/DB/LL |
Flacon en verre ambré avec bouchon, housses de protection, certifié teneur en COT <10 ppb avec COA | 40 mL | 144 |
980.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15183488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC/DB |
Flacon en verre transparent avec bouchon, housses de protection, certifié teneur en COT <20 ppb | 40 mL | 144 |
636.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15193488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC/DB/LL |
Flacon en verre transparent avec bouchon, couvercle anti-poussière, certifié teneur en COT <10 ppb | 40 ml | 144 |
1180.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15173488
|
Thermo Scientific™
40C-TOC/LL |
Flacon en verre transparent, certifié TOC <10 ppb | 40 ml | 72 |
621.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15625475
|
Thermo Scientific™
S114-125A/TOC |
Flacon rond en verre ambré avec bouchon à fermeture par le haut | 125 ml | 12 |
165.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15143488
|
Thermo Scientific™
S114-250A/TOC |
Flacon rond en verre ambré avec bouchon en polypropylène à ouverture par le haut | 250 mL | 12 |
141.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15123488
|
Thermo Scientific™
S114-250C/TOC |
Verre transparent rond Boston, bouchon avec opercule | 250 ml | 24 |
282.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11391422
|
Thermo Scientific™
1000C/TOC |
Flacon rond transparent avec bouchon | 1 000 ml | 12 |
182.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15133488
|
Thermo Scientific™
1000A/TOC |
Flacon en verre rond Boston couleur ambre avec bouchon | 1 000 ml | 12 |
215.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total.Fabriqués, testés et conditionnés selon des normes rigoureuses, les récipients Thermo Scientific™ COT sont certifiés pour contribuer à une valeur de COT <10 ppb ou < 20 ppb en tant que fond.
Récipients :- Récipients disponibles dans plusieurs tailles et types, notamment en flacons d’échantillonnage automatique appréciés de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
- Avec un certificat d’analyse
- Récipients d’échantillonnage et de stockage
- Flacons compatibles avec l’échantillonnage automatique
- Tubes de culture
- Eau à faible teneur en COT
- Tests COT
- Analyse selon la méthode 643 de l’USP
- Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
- Stockage des normes de validation