Learn More
Tocofersolan, MedChemExpress
MedChemExpress Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
83.70€ - 251.10€
Spécification
Nom chimique ou matériau Tocofersolan
CAS 9002-96-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Synonyme TPGS D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate Vitamin E-TPGS
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16438588
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-B0717
10 g
133.65€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16411048
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-B0717
5 g
83.70€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16443796
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-B0717
25 g
251.10€
25g
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Specifica
Specifica
Tocofersolan
Off-White
TPGS D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate Vitamin E-TPGS
CC1=C(CCC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)O2)C2=C(C)C(C)=C1OC(CCC(OCCO)=O)=O.[n]
1513.0
Research
Metabolism-protein/nucleotide metabolism
9002-96-4
Research
H2O : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (33.05 mM; Need ultrasonic)
1513.0
96.0%
Oil
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato