missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toluène, réactif ACS, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Nom chimique ou matériau | Toluene |
Point de fusion | -140°C |
Formule linéaire | C6H5CH3 |
Aspect | Clear liquid |
Numéro UN | UN1294 |
Beilstein | 635760 |
Poids de la formule | 92.14g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Densité | 0.865g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 106°C (1013 hPa) |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'