Learn More
Toluène, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Catalog Number 10662521
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel spécialisé et en laboratoire.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -95°C
CAS 108-88-3
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Formule moléculaire C7H8
Formule linéaire C6H5CH3
Numéro MDL MFCD00008512
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Informations sur la solubilité 0.5g/L in water
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC toluene
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Poids de la formule 92.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité BAKER ANALYZED™
Densité 0.87g.cm3 at 20°C
Point d’ébullition 110°C to 111°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 1.2 - 7 Vol %
Point d’éclair 4°C
Température d’allumage 535°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Forme physique Liquid
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Viscosité 0.6 mPas at 20°C
Eau Max. 0.03%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.