Learn More
Toluène, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,7 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15657400
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
4 x 25 mL
5 L
10 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Bidon en acier inoxydable
Glass Bottle
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,7% (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -93°C (literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.7% (GC)
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire C6H5CH3
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté >99.7%
Qualité ACS Reagent
Densité 0.865 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 110.6°C
Quantité 50 mL
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Glass Bottle