missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluène, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,7% (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog Number p-7120884
Click to view available options
Quantité:
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1

Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,7% (GC)

ACS GENERAL USE SOLVENTS

  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -93°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Formule linéaire C6H5CH3
Aspect Colorless liquid
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Poids de la formule 92.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7% (GC)
Qualité ACS/puriss. p.a.
Densité 0.865g/mL at 25°C
Point d’ébullition 110°C to 111°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Température d’allumage 997°F
Conditionnement Aluminum Bottle
Indice de réfraction n20/D 1.496 to 1.498
Résidus après évaporation 0 to 0.001%
Acide titrable Free acid: ≤0.001% (as HCl)
Base titrable Free alkali: ≤0.001% (as NAOH)
Tension de vapeur 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'