Learn More
Toluène, qualité semi-conducteur, 99 % min., Alfa Aesar™
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 , acidité 0,2 meq/g, résidu d’évaporation 2 ppm, H2 O 0,03 %, substances obscurcies par H2 SO4 P.T., composés du soufre 0,003 (en S) %, CL 2 ppm, PO4 0,5 ppm
Marque:  Alfa Aesar 019399.M1
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 108-88-3 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 1294 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 4 x 1L
Code produit. 11393567
  • 137.00€ / 4L
Expédition estimée
17-06-2021
Identifiants chimiques
108-88-3
92.141
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
1140
toluène
C7H8
MFCD00008512
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CHEBI:17578
CC1=CC=CC=C1
Spécification
Toluene
Colorless liquid
C7H8
635760
Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
CC1=CC=CC=C1
92.141
CHEBI:17578
Liquide
0.867
Aromatic
29 hPa (22mm Hg) at 20°C
111°C
°C to 93°C
108-88-3
99% min.
MFCD00008512
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
toluène
1140
92.14
Semi-conducteurs
535°C (995°F)
1.4967
4°C (40°F)
Incolore
4 x 1L
Vidéos
FDS Documents