Learn More
Chlorure de α-toluènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200824
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1939-99-7
C7H7ClO2S
190.64
MFCD00007455
OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
74740
Chlorure de phénylméthanesulfonyle
C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1939-99-7
C7H7ClO2S
190.64
MFCD00007455
OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
74740
Chlorure de phénylméthanesulfonyle
C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau α-Toluenesulfonyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90°C to 94°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.6240 to 1.626
Quantité 5 g
Beilstein 11, 116
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 190.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Toluenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.