Learn More
TOM1L1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | TOM1L1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16806285
|
Proteintech
51017-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16896275
|
Proteintech
51017-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TOM1L1 is an adapter protein involved in signaling pathways. Interacts with the SH2 and SH3 domains of various signaling proteins when it is phosphorylated. May promotes FYN activation, possibly by disrupting intramolecular SH3-dependent interactions.Spécification
TOM1L1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O75674 | |
10040 | |
TOM1L1 Fusion Protein Ag0502 | |
Primary | |
-20°C | |
TOM1L1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
OK/KNS CL.3, SRCASM, Target of Myb like protein 1, TOM1 like protein 1, TOM1L1 | |
TOM1L1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |