Learn More
TOMM34 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène TOMM34
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16899753
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12196-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
16889753
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12196-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
The protein encoded by this gene is involved in the import of precursor proteins into mitochondria. The encoded protein has a chaperone-like activity, binding the mature portion of unfolded proteins and aiding their import into mitochondria. This protein, which is found in the cytoplasm and sometimes associated with the outer mitochondrial membrane, has a weak ATPase activity and contains 6 TPR repeats.
Spécification
Spécification
TOMM34
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q15785, Q3KRD5, Q9CYG7
10953, 311621, 67145
TOMM34 Fusion Protein Ag2834
Primary
-20°C
TOMM34
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hTom34, HTOM34P, TOM34, TOMM34, URCC3
Tomm34
IgG
Antigen Affinity Chromatography