Learn More
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit, with One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R Chemically Competent E. coli Cells
Fournit tous les éléments nécessaires à un clonage efficace des produits de PCR extra-longs (jusqu’à 13 kb)
Marque: Invitrogen™ K8050-20
Informations supplémentaires : Poids : 0.02100kg
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Includes: Boîte 1 :
- Vecteur pCR XL-2-TOPO
- Solution saline
- Amorce T3
- Amorce T7
- Modèle de PCR de contrôle XL
- Amorces de PCR de contrôle XL
- Master Mix Platinum SuperFi Green PCR
- Séquence activatrice GC SuperFi
- Eau exempte de nucléase
Boîte 2 :
- Tampon de solubilisation de gel (L3)
- Tampon de liaison (B2)
- Tampon de nettoyage (W1)
- Tampon d’élution (E1)
- Colonnes de centrifugation de nettoyage Purelink (dans des tubes de lavage)
- Tubes de récupération/élution Purelink
Boîte 3 :
- Cellules E. coli One Shot OmniMAX 2 T1R chimiquement compétentes
- Le milieu S.O.C. Moyenne
- ADN de contrôle pUC 19
Description
Le kit utilise le vecteur pCR™-XL-2-TOPO™ linéarisé et activé par la topoisomérase 1, qui est compatible avec le clonage de fragments de PCR à extrémité arrondie. L’amplification de longs fragments de PCR est activée par le Master Mix pour PCR Platinum™SuperFi™ Green, inclus dans le kit. L’activation de la topoisomérase 1 du vecteur permet aux produits de PCR d’être ligaturés en seulement 5 minutes sur votre paillasse, ce qui offre une efficacité de clonage élevée (jusqu’à 90 % de recombinants positifs avec des fragments de 10 kb).Le vecteur pCR-XL-2-TOPO comprend :
- Gène ccdB pour une sélection positive
- Site EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision simple des inserts
- Gènes de résistance à l’ampicilline et à la kanamycine permettant de choisir la méthode de sélection d’E. coli
- Site promoteur / amorce T7 pour la transcription et le séquençage de l’ARN in vitro
- Sites d’amorce T7, T3 et M13 sens et antisens pour le séquençage
Le kit complet de clonage par PCR TOPO XL-2 comprend :
- Kits de clonage par PCR TOPO XL-2 contenant le vecteur pCR-XL-2-TOPO
- Master Mix pour PCR Platine SuperFi Green : doté d’une ADN polymérase à activité correctrice (fidélité > 100X par rapport à Taq) à haute processivité et d’un gradient de densité pour générer des amplicons PCR longs et précis prêts pour chargement sur gel d’agarose pour l’extraction sur gel
- Kit mixte d’extraction rapide sur gel et de purification PCR PureLink™ : conçu pour purifier les fragments d’ADN à partir de gels d’agarose ou pour la purification PCR directe à l’aide d’une cartouche de centrifugation à base de silice en moins de 30 minutes
- Cellules E. coli One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R chimiquement compétentes : une lignée cellulaire chimiquement compétente améliorée, idéale pour toutes les applications de clonage.
Spécification
OmniMAX2 | |
E. coli chimiquement compétentes | |
Boîte 1 : Conserver entre -5 à -30°C. • Vecteur pCR XL-2-TOPO • Solution saline • Amorce T3 • Amorce T7 • Modèle de PCR de contrôle XL • Amorces de PCR de contrôle XL • Master Mix Platinum SuperFi Green PCR • Amorce SuperFi GC • Eau exempte de nucléase Boîte 2 : Conserver à température ambiante. • Tampon de solubilisation de gel (L3) • Tampon de liaison (B2) • Tampon de nettoyage (W1) • Tampon d’élution (E1) • Colonnes de centrifugation de nettoyage PureLink (dans les tubes de nettoyage) • Tubes de récupération/élution PureLink Boîte 3 : •Cellules E. coli One Shot OmniMAX 2 T1R chimiquement compétentes • Milieu S.O.C. • ADN de contrôle pUC 19 Conserver les cellules compétentes et pUC19 entre -65 à -85°C. |
|
Clonage PCR | |
TOPO™ | |
T3, T7 | |
pCR-XL-2-TOPO |
Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR) | |
Zero Blunt TOPO | |
Kit | |
20 réactions | |
Kit de clonage | |
Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.