Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1362, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Topoisomerase II alpha |
---|---|
Clone | TOP2A/1362 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970998
|
EnquireBio
7153-MSM2-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960998
|
EnquireBio
7153-MSM2-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Topoisomerase II alpha | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7153 | |
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
170kDa |
TOP2A/1362 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_011523467 | |
TOP2A | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HeLa cells or Tonsil |