Learn More
Palintest™ Test de la dureté totale
Marque:  Palintest™ PK096
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 10043-35-3 Poids : 0.80000kg
Code produit. 11998966
  • 147.34€ / 50 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
Kit d'analyse TestCard™
• 1 TestCard=50 analyses
• Analyse colorimétrique
• Lecture directe en mg/L
• Echelle de couleur en PVC souple inaltérable, teintée dans la masse
• Réactifs en pastilles prédosées sous emballage individuel, à l'abri de la lumière
• Remplir la cuvette graduée, dissoudre une pastille de réactif prédosée
• Lire la concentration en mg/L par comparaison sur l'échelle de couleur
• TestCard™
• Inclus avec échelle de couleur (sauf 1194-8916), 2 cuvettes échantillon et 50 pastilles de réactifs.
Spécification
Spécification
50
0 à 500mg/L
Test de la dureté totale
Lot de 50
50 tests
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • TEST CARD TOT HARDNESS 0-50°F
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: boric acid, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salthydrate, lithium hydroxide, sodium diet