Learn More
Binder™ Série MKF Chambres d’essais climatiques
Une chambre de simulation environnementale BINDER de la série MKF idéale pour les essais thermiques et frigorifiques conformes aux normes thermiques et climatiques DIN et CE en vigueur. Une facilité d’exploitation inégalée ainsi que de nombreuses caractéristiques de série offrent ce petit plus appréciable à la manipulation.
22783.00€ - 38383.00€
Spécification
Affichage TFT Touch
Fréquence 50 Hz
Plage de températures (métrique) -40°C to +180°C
Tension 400 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Modèle Prix Quantité et disponibilité  
15933042 Afficher les documents Binder™
9020-0207
115 L MKF115-400V 22783.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15943042 Afficher les documents Binder™
9020-0208
228 L MKF240-400V 29413.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15953042 Afficher les documents Binder™
9020-0210
734 L MKF720-400V 38383.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Plage de température : -40 °C à 180 °C
  • Plage d’humidité : 10 % HR à 98 % HR
  • Réservoir d'eau intégré de 20 l
  • 4 contacts de commutation sans potentiel
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Système programmable afin de protéger les échantillons contre la condensation
  • Hublot chauffé avec éclairage intérieur à LED
  • Régulation de l’humidité avec capteur d’humidité capacitif et humidification à la vapeur
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Système de diagnostic de panne avec alarme visuelle et sonore
  • Contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en format ouvert via USB
  • Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone, 50 mm, gauche
  • Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes (2 avec frein d’arrêt)
  • Interface pour ordinateur : Ethernet
  • Prise 230 V à droite de l’élément de commande latéral
  • Fonction rampe réglable
  • Enregistreur de tracé intégré
  • Horloge temps réel
  • Chauffage de porte
  • Message d’alarme en cas de manque d’eau dans le bidon d’eau fraîche
  • 1 clayette-grille en acier inoxydable
  • Système aquastop incluant les conduits d'alimentation et d'évacuation de l'eau jusqu'à 1 m de hauteur
  • Enceinte intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérant sans HCFC R-404A
  • Refroidissement par réfrigérateur à compression de vapeur
Spécification
Spécification
TFT Touch
50 Hz
-40°C to +180°C
400 V