Learn More
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Kit à sélection double ToxBLAzer™
1530.00€ - 32860.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10624223
|
Invitrogen™
K1138 |
200 μg |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11504936
|
Invitrogen™
K1139 |
5mg |
32860.00€
5mg |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit DualScreen ToxBLAzer™ offre l’avantage clé de combiner la lecture du gène rapporteur ratiométrique de la bêta-lactamase avec une lecture de cytotoxicité dans le même dosage. Ainsi, ToxBLAzer™ Dualscreen fournit des lectures de rapporteurs qui normalisent les réponses cellulaires cytotoxiques, ce qui est une nécessité dans les applications de screening qui régulent la transcription. Le substrat ToxBLAzer™ contient à la fois le substrat LiveBLAzer™-FRET B/G et un indicateur de cytotoxicité exclusif. Les deux composés entrent facilement dans la cellule, où les estérases endogènes les transforment rapidement en composés fluorescents. L’activité de l’estérase et une membrane cellulaire intacte sont nécessaires pour détecter l’indicateur. La fluorescence de l’indicateur de cytotoxicité est décalée vers le rouge pour assurer la compatibilité avec les émissions bleues et vertes du substrat LiveBLAzer™-FRET B/G, ce qui permet de détecter à la fois l’activité du gène rapporteur et la cytotoxicité dans le même échantillon de dosage.Avantages des kits DualScreen ToxBLAzer™ :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.