Learn More
Tampon de Corégulateur TR-FRET G
Tampon de Corégulateur TR-FRET G
Marque:  Invitrogen PV4553
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Code produit. 10184833
  • 146.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Tampon spécialisé pour récepteurs nucléaires pouvant être utilisé avec la collecte Invitrogen de protéines et dʼessais purifiés pour récepteurs nucléaires.
Spécification
Spécification
Tampon G de corégulateur TR-FRET, 25 ml, liquide, stocker à 4°C, tampon exclusif, soluble dans l’eau, utilisé pour pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations
Liquide
25mL