Learn More
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
Kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 pour l’imagerie des cellules vivantes
Marque:  Molecular Probes™ A24879
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15303346
  • 423.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Les kits d’imagerie de cellules-souches pluripotentes (CSP) humaines vivantes Molecular Probes™ sont les seuls kits offrant une imagerie supérieure dans une seule boîte pour les CSP humaines vivantes. Ce kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 comprend un anticorps primaire marqué de manière optimale associé à un milieu d’imagerie de fond réduit (FluoroBrite™ DMEM) permettant la détection spécifique du marqueur de CSP TRA-1-60. Pour la coloration des cellules fixes des marqueurs de CSP, nous recommandons l’utilisation du kit d’immunocytochimie de marqueurs 4 de cellules-souches pluripotentes.
Avec le kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 pour l’imagerie de cellules vivantes, vous pouvez :
  • Confirmer l’expression d’un marqueur clé de cellules-souches pluripotentes à l’aide d’un anticorps conjugué à un colorant de manière optimale
  • Préserver la santé des cellules et optimiser le signal de fluorescence à l’aide du milieu d’imagerie FluoroBrite™ DMEM
  • Colorer les échantillons de cellules vivantes en toute confiance à l’aide de réactifs testés comme étant exempts de contaminants courants
    Confirmer l’expression d’un marqueur clé des CSP
    Grâce aux performances élevées des colorants Alexa Fluor™ brillants et photostables, ce kit permet une détection fiable des cellules vivantes du marqueur de surface des CSP, TRA-1-60. Il a été démontré que ce conjugué d’anticorps présente des résultats de coloration supérieurs lorsqu’il est utilisé avec le milieu d’imagerie FluoroBrite™ DMEM.
    Préserver la santé des cellules et optimiser le signal
    La coloration des cellules dans le milieu d’imagerie FluoroBrite™ DMEM optimise la santé des cellules et améliore le rapport signal/bruit lorsque vous utilisez des méthodes d’imagerie par fluorescence de cellules vivantes.
    Colorer des échantillons de cellules vivantes en toute confiance
    Contrairement à la plupart des autres anticorps conjugués, les réactifs fournis dans ce kit sont filtrés stérilement à 0,2 μm et testés comme étant exempts de contaminants courants.
    Ce que vous obtenez
    Facilement évolutif pour n’importe quelle plaque de culture, n’importe quelle boîte de culture ou n’importe quel format de lame, le kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 comprend suffisamment de réactifs pour colorer 50 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 200 ul et inclus :
  • 200 μl d’Alexa Fluor™ 555 anti-humain de souris TRA-1-60 (concentration de 50X)
  • FluoroBrite™ DMEM de 500 ml
  • Spécification
    Spécification
    Alexa Fluor 555
    • 200 μl d’Alexa Fluor™ 555 de souris anti-humain TRA-1-60 (0,25 mg/ml) (stockage entre 2°C et 8°C)
    • FluoroBrite™ DMEM de 500 ml
    • Stocker entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
    Kit conjugué