Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-50MS
Choisissez ces colonnes à polarité moyenne pour les applications GC / MS.
333.00€ - 955.48€
Spécification
Type d’USP | G3 |
---|---|
Température max. | 360/370 ° C |
Polarité | Mid-Polar |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10618895
|
Thermo Scientific™
260R142P |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
664.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10055724
|
Thermo Scientific™
260R143P |
0,32 mm | 0,25 µm | 30 m |
739.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10350955
|
Thermo Scientific™
260R047P |
0,25 mm | 0,1 µm | 30 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10576565
|
Thermo Scientific™
260R130P |
0,25 mm | 0,25 µm | 15 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10744627
|
Thermo Scientific™
260R154P |
0,25 mm | 0,25 pm | 60m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10046204
|
Thermo Scientific™
260R213P |
0.53mm | 0.5µm | 15m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10671196
|
Thermo Scientific™
260R225P |
0.53mm | 0.5µm | 30m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour les applications GC / MS.
- Phase de polarité moyenne, 50% phényl polysilphénylène-siloxane
- Bleeding faible diminuant la contamination MS
- Particulièrement utile pour les applications nécessitant une température et une polarité supérieures à celles d’une colonne à 5 % de phényle
- L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
- Semblable à : OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommandé dans les cas suivants :
- Herbicides
- Stupéfiants
- EPA 604, 608, 8060, 8081
- Produits pharmaceutiques
Specifications
G3 | |
360/370 ° C | |
Mid-Polar |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.