Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
Marque: Thermo Scientific™ 26085-4960
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Les colonnes GC TraceGOLD TG-624 offrent une résolution de plus de 90 % des six premiers gaz de la méthode EPA 8260 et de la méthode EPA 524.4. Ces colonnes sont également idéales pour les méthodes EPA 624 et 608.
- Les colonnes GC TraceGOLD TG-624SilMS offrent une stabilité thermique élevée avec des températures maximales jusqu’à 320°C, ce qui est idéal pour l’analyse des matières organiques volatiles. Elles sont hautement inertes, offrant une excellente forme de pic pour une large gamme de composés.
- Phase à polarité faible et moyenne, similaire au 6 % cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
- Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 320°C
- Très inerte : une excellente forme de pic pour un large éventail de composés
- Équivaut à la phase USP G43
- Solvants résiduels
- Composés organiques volatils
- Alcools
- Composés oxygénés
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
- Alcools
- Cétones
- Solvants résiduels
- Composés volatils
- Composés oxygénés
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Spécification
0,18 mm | |
0,18 mm | |
TraceGOLD™ TG-624 | |
GC / MS pour solvants résiduels, GC / MS pour les composés organiques volatils, GC / MS pour les alcools, GC / MS pour les oxygénés | |
40 m | |
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,18 mm ; 40 m de longueur |
G43 | |
TraceGOLD | |
240°C | |
1 µm | |
Mi-polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.