Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
Marque:  Thermo Scientific™ 26059-4090
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15204533
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Analysez les solvants résiduels, les composés organiques volatils, les alcools et les composés oxygénés à l’aide des colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS. Les deux phases offrent la phase de polarité faible à moyenne, 6 % cyanopropylphényl méthypolysilozane.
  • Les colonnes GC TraceGOLD TG-624 offrent une résolution de plus de 90 % des six premiers gaz de la méthode EPA 8260 et de la méthode EPA 524.4. Ces colonnes sont également idéales pour les méthodes EPA 624 et 608. 
  • Les colonnes GC TraceGOLD TG-624SilMS offrent une stabilité thermique élevée avec des températures maximales jusqu’à 320°C, ce qui est idéal pour l’analyse des matières organiques volatiles. Elles sont hautement inertes, offrant une excellente forme de pic pour une large gamme de composés. 
Conçue pour offrir des performances exceptionnelles.
  • Phase à polarité faible à moyenne, similaire à 6 % cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
  • Haute stabilité thermique — températures maximales jusqu’à 320 °C
  • Très inerte : une excellente forme de pic pour un large éventail de composés
  • Équivaut à la phase USP G43
Applications :
  • Solvants résiduels
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • Composés oxygénés
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
  • Une réduction du bleeding permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui entraîne une productivité accrue.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandée dans les domaines suivants :
  • Alcools
  • Cétones
  • Solvants résiduels
  • Composés volatiles
Autres utilisations :
  • Composés oxygénés
Semblables aux colonnes suivantes :
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
Spécification
Spécification
0.53 mm
0.53 mm
320°C
3 μm
Mid-Polar
G43
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
GC/MS for Residual Solvents, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates
105 m
TG-624SilMS 105m x 0.53mm x 3.0µm