Learn More
Trans-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrène, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 432030050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 83947-56-2 Poids : 0.05500kg
Quantité. 5g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 10018239
  • 242.00€ / 5g
Expédition estimée
02-02-2021
Identifiants chimiques
83947-56-2
230.11
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
5708413
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC2=CC=CC=C2
C14H19BO2
MFCD03453666
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-2-phényléthynyl]-1,3,2-dioxaborolane
Spécification
trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Authentic
89°C to 93°C (0.1mmHg)
5g
94% min. (GC)
MFCD03453666
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-2-phényléthynyl]-1,3,2-dioxaborolane
5708413
Liquide
>110°C
Flacon en verre
Incolore à jaune
83947-56-2
C14H19BO2
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC2=CC=CC=C2
230.11
230.11
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents