Learn More
Acide trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylique, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 265630050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5691-19-0 Poids : 0.00500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
5691-19-0 | |
143.19 | |
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N | |
2724640 | |
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N |
C7H13NO2 | |
MFCD00145418 | |
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid # | |
(1R,2R)-2-acide aminocyclohexane-1-carboxylique |
Spécification
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid | |
Flacon en verre | |
274°C to 278°C | |
5691-19-0 | |
C7H13NO2 | |
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid # | |
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N | |
(1R,2R)-2-acide aminocyclohexane-1-carboxylique | |
2724640 | |
Poudre et morceaux |
Authentic | |
Blanc | |
5g | |
98% | |
MFCD00145418 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol | |
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N | |
143.19 | |
143.19 | |
98% |
Sécurité et traitement
- trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.