Learn More
Acide trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777239
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5691-19-0
C7H13NO2
143.19
MFCD00145418
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
2724640
(1R,2R)-2-acide aminocyclohexane-1-carboxylique
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
5691-19-0
C7H13NO2
143.19
MFCD00145418
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
2724640
(1R,2R)-2-acide aminocyclohexane-1-carboxylique
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 274°C to 278°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 1 g
Forme physique Poudre et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.