missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-2-octén-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022955
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
18409-17-1
C8H16O
128.215
MFCD00014057
AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
trans-2-octen-1-ol, e-oct-2-en-1-ol, e-2-octen-1-ol, 2-octenol, 2-octen-1-ol, e, 2-octen-1-ol, 2e-octen-1-ol, unii-k54st7v77u, 2-octen-1-ol, 2e, 2e-oct-2-en-1-ol
5318599
(E)-oct-2-én-1 -ol
CCCCCC=CCO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
18409-17-1
C8H16O
128.215
MFCD00014057
AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
trans-2-octen-1-ol, e-oct-2-en-1-ol, e-2-octen-1-ol, 2-octenol, 2-octen-1-ol, e, 2-octen-1-ol, 2e-octen-1-ol, unii-k54st7v77u, 2-octen-1-ol, 2e, 2e-oct-2-en-1-ol
5318599
(E)-oct-2-én-1 -ol
CCCCCC=CCO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-2-Octen-1-ol
Densité 0.85
Point d’ébullition 88°C (11 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.4465
Quantité 5 g
Beilstein 1720707
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'