Learn More
Alfa Aesar™ Trans-4-éthyl-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H55647.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 79709-85-6 Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
79709-85-6 | |
334.547 | |
JOLGXBQYTARJLD-UHFFFAOYSA-N | |
630553 | |
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)CC |
C25H34 | |
MFCD01941072 | |
trans-4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-ethyl-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 4-ethyl-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-4-ethylphenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl, bch-52, bpch-52, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, trans-4-ethyl-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl | |
1-éthyl-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phényl]benzène |
Spécification
trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl | |
1g | |
C25H34 | |
trans-4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-ethyl-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 4-ethyl-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1-4-ethylphenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl, bch-52, bpch-52, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4-ethyl-4'-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, trans-4-ethyl-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl | |
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)CC | |
334.547 | |
334.54 |
145°C to 147°C | |
79709-85-6 | |
MFCD01941072 | |
JOLGXBQYTARJLD-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthyl-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phényl]benzène | |
630553 | |
97% |