Learn More
Alfa Aesar™ Acide trans-4-n-butylcyclohexanecarboxylique, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ H57387.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 38289-28-0 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15433868
  • 35.06€ / 1g
Expédition estimée
23-02-2021
Identifiants chimiques
38289-28-0
184.279
BALGERHMIXFENA-UHFFFAOYSA-N
2060518
CCCCC1CCC(CC1)C(=O)O
C11H20O2
MFCD00059560
trans-4-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl, trans-4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid cis-and trans-mixture, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, trans, enamine_005334
Acide 4-butylcyclohexane-1-carboxylique
Spécification
trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid
38289-28-0
MFCD00059560
BALGERHMIXFENA-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-butylcyclohexane-1-carboxylique
2060518
99%
1g
C11H20O2
trans-4-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl, trans-4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid cis-and trans-mixture, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, trans, enamine_005334
CCCCC1CCC(CC1)C(=O)O
184.279
184.28
Vidéos
FDS Documents