Learn More
Trans-bêta-nitrostyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
trans-beta-Nitrostyrene is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-bêta-nitrostyrène est un intermédiaire organique important. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
Le trans-bêta-nitrostyrène est un intermédiaire organique important. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
Specifications
Nom chimique ou matériau | trans-beta-Nitrostyrene |
Point de fusion | 55°C to 58°C |
Point d’ébullition | 250°C to 260°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1210066 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 149.15 |
Pourcentage de pureté | 98% |