Learn More
trans-cinnamaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229151
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
14371-10-9
C9H8O
132.16
MFCD00007000
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
637511
CHEBI:16731
O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
14371-10-9
C9H8O
132.16
MFCD00007000
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
637511
CHEBI:16731
O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamaldehyde
Point de fusion -7.5°C
Couleur Jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 250.0°C to 252.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCHO
Indice de réfraction 1.6210 to 1.6230
Quantité 50 g
Beilstein 07,348
Merck Index 14,2297
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.1g/L (20°C) (kolbenmethode).
Nom IUPAC (2E)-3-phenylprop-2-enal
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide