Learn More
Crotonate de trans-méthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-161293
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
623-43-8
C5H8O2
100.12
MFCD00009287
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
638132
COC(=O)\C=C\C
623-43-8
C5H8O2
100.12
MFCD00009287
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
638132
COC(=O)\C=C\C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-Methyl crotonate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 120°C
Point d’éclair -1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=CHCO2CH3
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 5 g
Beilstein 02, 410
Merck Index 10, 2586
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC méthyl (2E)-but-2-enoate
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Methyl crotonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.