Learn More
trans-N,N’-Diméthyl-1,2-cyclohexanediamine, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 427310250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 61798-24-1 Poids : 0.07255kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité | 25mL |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
67579-81-1 | |
142.24 | |
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N | |
2733821 | |
CNC1CCCCC1NC |
C8H18N2 | |
MFCD03001702 | |
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane | |
(1R,2R)-1-N,2-N-diméthylcyclohexane-1,2-diamine |
Spécification
trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine | |
74°C | |
1.4710 to 1.4730 | |
78.0°C to 80.0°C (18.0mmHg) | |
67579-81-1 | |
MFCD03001702 | |
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N | |
(1R,2R)-1-N,2-N-diméthylcyclohexane-1,2-diamine | |
2733821 |
0.9020g/mL | |
Flacon en verre | |
0.902 | |
25mL | |
C8H18N2 | |
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane | |
CNC1CCCCC1NC | |
142.24 | |
142.24 |
Sécurité et traitement
- trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.