Learn More
Trans-stilbène, 96 %, Acros Organics
trans-stilbène, 96 %, C14H12, numéro CAS 103-30-0, bibenzylidine, trans-stilbène, 1,2-diphényléthylène, trans-1,2-diphényléthylène, alpha,bêta-diphényléthylène, stilbène, trans-1,2-diphényléthylène, bibenzal, e-stilbène, benzylidène, 500 g, 95 % min (HPLC), 05,II,537
Marque: Acros Organics 161045000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 103-30-0 Poids : 0.58000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité | 500g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Description
trans-Stilbene, 96%, C14H12, CAS Number-103-30-0, bibenzylidine, trans-stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, alpha,beta-diphenylethylene, stilbene, trans-1,2-diphenylethene, bibenzal, e-stilbene, bibenzylidene, 500g, 95% min. (HPLC), 05,II,537
Identifiants chimiques
103-30-0 | |
180.25 | |
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N | |
638088 | |
(E)-stilbène |
C14H12 | |
MFCD00064300 | |
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene | |
CHEBI:36007 | |
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2 |
Spécification
trans-Stilbene | |
Flacon en plastique | |
Blanc à beige | |
500g | |
103-30-0 | |
C14H12 | |
MFCD00064300 | |
15,8946 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 90 parts cold alcohol,freely soluble in benzene and ether | |
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2 | |
180.25 | |
CHEBI:36007 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
Authentic | |
305°C to 307°C (744.0mmHg) | |
122°C to 126°C | |
96% | |
95% min. (HPLC) | |
C6H5CH=CHC6H5 | |
05,II,537 | |
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene | |
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N | |
(E)-stilbène | |
638088 | |
180.25 | |
96% |