Learn More
Oxyde de trans-stilbène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-193615
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1439-07-2
C14H12O
196.25
MFCD00064311
ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
5742860
(3R)-2,3-diphényloxirane
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1439-07-2
C14H12O
196.25
MFCD00064311
ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
5742860
(3R)-2,3-diphényloxirane
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-Stilbene oxide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 17, I, 31
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Stilbene oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.