Learn More
Trans, trans-4-(3,4-difluorophényl)-4’-n-propylbicyclohexyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It is used in liquid crystal monomer, pharmaceutical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme monomère à cristaux liquides et dans la synthèse pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Il est utilisé comme monomère à cristaux liquides et dans la synthèse pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl |
Point de fusion | 43°C to 46°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 320.47 |
Pourcentage de pureté | 97% |