Learn More
BRAND™ Pipette à volume fixe Transferpettor™
Idéale pour les liquides lorsque les pipettes à déplacement d'air ne fonctionnent pas. Les pipettes à volume fixe Brand™ Transferpettor™ permettent de manipuler des liquides visqueux, moussants et une haute pression de vapeur.
271.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655-2 |
---|---|
Type | Pipette |
Température (métrique) en fonctionnement | 15deg;C à 40deg;C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10483921
|
BRAND™
701858 |
10 mu;l |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10088520
|
BRAND™
701863 |
20 mu;l |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10232221
|
BRAND™
701853 |
5 mu;l |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10478302
|
BRAND™
701868 |
50 mu;l |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10623782
|
BRAND™
701842 |
1 mu;l |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10509681
|
BRAND™
701873 |
100 mu;l |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10008540
|
BRAND™
701878 |
200 mu;l |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haut degré de précision et d’exactitude
- Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
- Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
- Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
- Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
- Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
- Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
- Livraison avec certificat de performance
Spécification
DIN EN ISO 8655-2 | |
Pipette | |
15deg;C à 40deg;C |