Learn More
Saint Gobain Life Sciences Flacons Erlenmeyer gradués en PFA Chemware™
Chimiquement inerte pour des applications ultra-pures
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069076
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11724738
  • 202.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Chimiquement inerte pour des applications ultra-pures
  • Gradué
  • Transparent pour une visualisation facile
  • Surface PFA non adhésive facile à nettoyer
  • Peut être mis au micro-ondes
  • Le col de chaque flacon est légèrement arrondi pour le versement et peut être bouché avec un bouchon
  • Le col étroit permet également de limiter l’évaporation et la contamination
  • Le matériau PFA a la teneur en ions métalliques la plus faible de tous les fluoropolymères
Spécification
Spécification
Translucide
PFA
1 de chaque
200 ml
123 mm