Learn More
VITLAB™ Verres de montre en PP transparent
Marque: VITLAB™ 80455
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Spécification
Autoclavable | |
Rond | |
Utilisée comme couvercle pour bécher |
Polypropylène | |
Verre de montre | |
100 mm |