Learn More
Deutsch Neumann™ Transparent PVC Tubing
With heat resistance up to 60°C.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3500408
Informations supplémentaires : Poids : 3.96000kg
Code produit. 10716265
  • 90.00€ / 100m
Expédition estimée: 10-02-2023
Description
  • Polyvinylchloride
  • Available in lengths of either 25, 50 or 100m
Spécification
Spécification
4 mm
8 mm
2 mm
Transparent
PVC
100 m
Laboratory Tubing
60°C