Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont transparents.
0.25€ - 7.65€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10682421
|
Deutsch Neumann™
1010512 |
12,5mm |
0.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10078630
|
Deutsch Neumann™
1010517 |
17 mm |
0.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10537941
|
Deutsch Neumann™
1010531 |
31mm |
3.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10483331
|
Deutsch Neumann™
1010505 |
5mm |
0.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10547941
|
Deutsch Neumann™
1010536 |
36 mm |
4.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10672421
|
Deutsch Neumann™
1010508 |
8 mm |
0.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10130131
|
Deutsch Neumann™
1010523 |
23 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12 871
- Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
- Duromètre 50 Shore A
- Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Transparent | |
Silicone | |
Bouchon | |
1/boîte |