Learn More
Corning™ Milieu de transport
Le milieu de transport Corning™ est une solution isotonique de pH neutre qui contient des protéines protectrices, des antibiotiques pour empêcher la croissance microbienne et la contamination
Marque:  Corning™ 25-500-CI
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 16645562
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Cette solution isotonique de pH neutre contient des protéines protectrices / antibiotiques pour prévenir la croissance microbienne et des antifongiques pour empêcher la contamination par les levures et les champignons
  • À des fins de recherche et de fabrication ultérieure uniquement
  • Non destinée à une utilisation chez les humains ou les animaux.
  • Formulée à l’aide des concentrations finales d’ingrédients décrites dans Preparation of Viral Transport Medium (préparation du milieu de transport viral) du CDC (SOP n : DSR-052-01)
  • La formulation contient une solution saline équilibrée de Hanks avec Ca et Mg (sans rouge de phénol), 2 % de sérum de veau fœtal inactivé par la chaleur, 100 μg/ml de gentamicine et 0,5 μg/ml d’amphotéricine B
Spécification
Spécification
Formulé conformément aux directives de la préparation du milieu de transport viral de la CDC
6/boîte
100 mL
Recherche, applications de fabrication
2° à 8°C