Learn More
Cytiva Support de plateau pour système de coloration de gels et Processor Plus
Marque: Cytiva 80-6344-29
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Spécification
Gel Stainer and Processor Plus, Blot Processor | |
Tray Support | |
4.22 oz. | |
125 mL |