Learn More
Cytiva Support de plateau pour système de coloration de gels et Processor Plus
Marque: Cytiva 80-6345-05
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 1,191.00000kg
Spécification
Gel Stainer and Processor Plus, Blot Processor | |
Tray Support | |
8.45 oz. | |
250 mL |