Learn More
Cytiva Support de plateau pour système de coloration de gels et Processor Plus
313.14€ - 455.94€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Gel Stainer and Processor Plus, Blot Processor |
---|---|
Type | Tray Support |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10026134
|
Cytiva
80-6344-29 |
4.22 oz. | 125 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11570904
|
Cytiva
80-6345-05 |
8.45 oz. | 250 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
Gel Stainer and Processor Plus, Blot Processor | |
Tray Support |